Få mere at vide
Pipemidic Acid Trihydrate, Mikromol™
Artikelnummer. 17962666
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17962666 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17962666 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0401.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Pipemidic Acid Trihydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pipemidic acid trihydrate
CAS 72571-82-5
Analyt- eller komponentnavne Pipemidic acid trihydrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H17 N5 O3 . 3 H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Pipemidic Acid Trihydrate, 8-Ethyl-5,8-dihydro-5-oxo-2-(1-piperazinyl)pyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid hydrate (1:3), 8-Ethyl-5,8-dihydro-5-oxo-2-(1-piperazinyl)pyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid trihydrate, Pipemidic acid trihydrate
InChI formel InChI=1S/C14H17N5O3.3H2O/c1-2-18-8-10(13(21)22)11(20)9-7-16-14(17-12(9)18)19-5-3-15-4-6-19;;;/h7-8,15H,2-6H2,1H3,(H,21,22);3*1H2
SMIL O.O.O.CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cnc(nc12)N3CCNCC3
IUPAC navn 8-ethyl-5-oxo-2-piperazin-1-ylpyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid;trihydrate
Molekylvægt (g/mol) 357.36
Mængde 250 mg
Formel vægt 357.1648 g/mol