Få mere at vide
Pipemidic Acid Methyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30051363
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051363 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051363 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0401.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Pipemidic Acid Methyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pipemidic Acid Methyl Ester
CAS 80161-83-7
Analyt- eller komponentnavne Pipemidic Acid Methyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H19 N5 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 8-Ethyl-5,8-dihydro-5-oxo-2-(1-piperazinyl)pyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C15H19N5O3/c1-3-19-9-11(14(22)23-2)12(21)10-8-17-15(18-13(10)19)20-6-4-16-5-7-20/h8-9,16H,3-7H2,1-2H3
SMIL CCN1C=C(C(=O)OC)C(=O)c2cnc(nc12)N3CCNCC3
IUPAC navn methyl 8-ethyl-5-oxo-2-piperazin-1-ylpyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 317.34
Mængde 25 mg
Formel vægt 317.1488 g/mol