Få mere at vide
Pipemidic Acid Methyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Pipemidic Acid Methyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pipemidic Acid Methyl Ester |
| CAS | 80161-83-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pipemidic Acid Methyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H19 N5 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 8-Ethyl-5,8-dihydro-5-oxo-2-(1-piperazinyl)pyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19N5O3/c1-3-19-9-11(14(22)23-2)12(21)10-8-17-15(18-13(10)19)20-6-4-16-5-7-20/h8-9,16H,3-7H2,1-2H3 |
| SMIL | CCN1C=C(C(=O)OC)C(=O)c2cnc(nc12)N3CCNCC3 |
| IUPAC navn | methyl 8-ethyl-5-oxo-2-piperazin-1-ylpyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate |
| Vis mere |