missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pipemidic Acid Isopropyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Pipemidic Acid Isopropyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pipemidic Acid Isopropyl Ester |
| CAS | 2724726-52-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pipemidic Acid Isopropyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H23 N5 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Pipemidic Acid Isopropyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C17H23N5O3/c1-4-21-10-13(16(24)25-11(2)3)14(23)12-9-19-17(20-15(12)21)22-7-5-18-6-8-22/h9-11,18H,4-8H2,1-3H3 |
| SMIL | CCN1C=C(C(=O)OC(C)C)C(=O)c2cnc(nc12)N3CCNCC3 |
| IUPAC navn | propan-2-yl 8-ethyl-5-oxo-2-piperazin-1-ylpyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?