Få mere at vide
Brady™ Rørmærker på et kort
Artikelnummer. 12599737 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Vis tekst:
Air comprimé
Azote
Brændstof
CO2
Eau chaude sanitaire
Eau déionisée
Eau froide sanitaire
Hélium
Farve:
Hvid på blå
Hvid på grøn
Hvidt på mørkebrunt
Sort på Gul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vis tekst Farve Pakningsstørrelse
12599737 Hélium Sort på Gul Pakke med 5
12589737 CO2 Sort på Gul Pakke med 5
12559737 Air comprimé Hvid på blå Pakke med 5
12579737 Brændstof Hvidt på mørkebrunt Pakke med 5
12569747 Eau chaude sanitaire Hvid på grøn Pakke med 5
12529747 Eau déionisée Hvid på grøn Pakke med 5
12509747 Azote Sort på Gul Pakke med 5
12559747 Eau froide sanitaire Hvid på grøn Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 12599737 Leverandør Brady™ Leverandørnr. N002317
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.00 DKK
    86.87 DKK / Pakke med 5
    Spare 6.13 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-11-2026
European Standard Pipemarkers forstærker sikkerheden og hjælper vedligeholdelsen.
  • Rørmarkører er i overensstemmelse med RAL europæisk standard farvekodning, og for farlige stoffer er de kemiske symboler i overensstemmelse med europæiske regulativer 1271/2008, 790/2009 og 286/2001.
  • Fare- og faresymboler, hvis det er relevant og nødvendigt, udskrives automatisk på hver side af teksten og signalordet under teksten, hvilket sparer dig for at skulle identificere det relevante symbol.
  • Markører er trykt med en kontrastramme i samme farve som teksten for forbedret synlighed.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ROHS miljøoverholdelse, EU-direktiv 2002/95/EF, europæiske direktiver 67/548 og 88/379
Oversigt Individuelle rørmarkører på et kort med udstansede pilespidser, med piktogrammer - Gas - Hélium
Klæbende type Gummi, Permanent, Trykfølsom
Farve Sort på Gul
Format Kort
Materiale Polyester
Produkttype Rørmarkør
Vis tekst Hélium
Til brug med (applikation) Rør- og ventilmærkning
Etiketter pr. ark 5
Sprog fransk
nr. pr. pakke 5 markører/kort
Mængde 5 Pk.
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +194 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +90 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0049 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.124 mm
Bredde (engelsk) 5,91 tommer.
Bredde (metrisk) 150 mm
Højde (engelsk) 0,47 tommer.
Højde (metrisk) 12 mm
Alternativt varenummer H ÉLIUM150X12CARD-T1-P15