Få mere at vide
Brady™ Rørmærker på et kort
Beskrivelse
- Rørmarkører er i overensstemmelse med RAL europæisk standard farvekodning, og for farlige stoffer er de kemiske symboler i overensstemmelse med europæiske regulativer 1271/2008, 790/2009 og 286/2001.
- Fare- og faresymboler, hvis det er relevant og nødvendigt, udskrives automatisk på hver side af teksten og signalordet under teksten, hvilket sparer dig for at skulle identificere det relevante symbol.
- Markører er trykt med en kontrastramme i samme farve som teksten for forbedret synlighed.
Spécification
Spécification
| Certificeringer/compliance | ROHS miljøoverholdelse, EU-direktiv 2002/95/EF, europæiske direktiver 67/548 og 88/379 |
| Oversigt | Individuelle rørmarkører på et kort med udstansede pilespidser, med piktogrammer - Gas - CO2 |
| Klæbende type | Gummi, Permanent, Trykfølsom |
| Farve | Sort på Gul |
| Format | Kort |
| Materiale | Polyester |
| Produkttype | Rørmarkør |
| Vis tekst | CO2 |
| Til brug med (applikation) | Rør- og ventilmærkning |
| Etiketter pr. ark | 5 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?