Få mere at vide
Brady™ Rørmærker på et kort
Vis tekst:
Air comprimé
Azote
Brændstof
CO2
Eau chaude sanitaire
Eau déionisée
Eau froide sanitaire
Hélium
Farve:
Hvid på blå
Hvid på grøn
Hvidt på mørkebrunt
Sort på Gul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Rørmarkører er i overensstemmelse med RAL europæisk standard farvekodning, og for farlige stoffer er de kemiske symboler i overensstemmelse med europæiske regulativer 1271/2008, 790/2009 og 286/2001.
- Fare- og faresymboler, hvis det er relevant og nødvendigt, udskrives automatisk på hver side af teksten og signalordet under teksten, hvilket sparer dig for at skulle identificere det relevante symbol.
- Markører er trykt med en kontrastramme i samme farve som teksten for forbedret synlighed.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ROHS miljøoverholdelse, EU-direktiv 2002/95/EF, europæiske direktiver 67/548 og 88/379 |
| Oversigt | Rørmarkører - Eau chaude sanitaire |
| Klæbende type | Permanent gummi, Permanent, Trykfølsom |
| Farve | Hvid på grøn |
| Format | Kort |
| Materiale | Polyester |
| Produkttype | Rørmarkør |
| Vis tekst | Eau chaude sanitaire |
| Til brug med (applikation) | Rør- og ventilmærkning |
| Etiketter pr. ark | 5 |
| Vis mere |