Få mere at vide
Brady™ Rørmarkører - med Holder Vand
Artikelnummer. 12519747
Skift visning
Vis tekst:
Eau de chauffe
Eau glacée
Eau pluviale
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vis tekst unitSize
12519747 Eau glacée Pakke med 4
12549747 Eau pluviale Pakke med 4
12539747 Eau de chauffe Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12519747 Leverandør Brady™ Leverandørnr. N003412
På lager
Tekniske data
Certificeringer/compliance ROHS-miljøoverholdelse, EU-direktiv 2002/95/EF
Oversigt Pipe Markers - Eau glacée
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid på grøn
Slutte Glans
Materiale Polyester
Produkttype Rørmarkør
Vis tekst Eau glacée
Til brug med (applikation) Rør- og ventilmærkning
Etiketter pr. ark 4
Sprog fransk
nr. pr. pakke 4 markører/kort
Mængde 4 Pk.
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0039 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.099 mm
Dimensioner (L x B) 26 x 250 mm
Længde (engelsk) 1,02''
Længde (metrisk) 26 mm
Bredde (engelsk) 9,84''.
Bredde (metrisk) 250 mm
Alternativt varenummer EAU GLAC ÉE 250X26CARD-T1-P16