Få mere at vide
Brady™ Rørmarkører - med Holder Ild
Artikelnummer. 12569737 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
250 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
12569737 250 mm Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 12569737 Leverandør Brady™ Leverandørnr. N002090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00 DKK
    114.10 DKK / Pakke med 4
    Spare 8.90 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Rørmarkører til rør- og ventilmærkning.
  • Permanent akrylbaseret klæbemiddel.
Tekniske data
Oversigt Rørmarkører - Eau sprinkler
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid på rød
Slutte Glans
Format Rulle
Materiale Polyester
Produkttype Rørmarkør
Vis tekst Eau sprinkler
Til brug med (applikation) Rør- og ventilmærkning
Etiketter pr. ark 4
Sprog fransk
nr. pr. pakke 4 markører/kort
Mængde 4 Pk.
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0039 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.099 mm
Dimensioner (L x B) 26 x 250 mm
Længde (engelsk) 1,02''
Længde (metrisk) 26 mm
Bredde (engelsk) 9,84''.
Bredde (metrisk) 250 mm
Højde (engelsk) 1,02''
Højde (metrisk) 26 mm
Alternativt varenummer EAU SPRINKLER 250X26CARD-T1-P4