Få mere at vide
Digi-Sense Type-T termoelement rørpasningssonde, jordet med håndtag, ministik og kabel
Shop alle Cole-Parmer produkterBeskrivelse
- Hver sonde leveres med en engangsjusterbar kompressionsfitting i rustfrit stål med en 1/8 tommer. NPT behandle.
- Kompressionsfittings kan holde op til 2000 psi, når de er installeret.
- Svartid: 3 sekunder eller mere.
- Glasfiberisoleret kabel ideel til kontinuerlige højtemperaturmiljøer.
- Type K- og J-prober har ICONEL 600-kapper.
- Type T-sonder har 316 hylstre i rustfrit stål.
- Hver sonde kommer med en farvekodet ANSI mini stik: type J-sort, type K-gul, type T-blå og type E-lilla.
- Brugerdefinerede designs eller ændringer af dette produkt er tilgængelige efter anmodning.
- Bemærk: Temperaturområdet er kun for sondespidsen.
- Håndtagsmaterialet kan blive påvirket, hvis sonden er vurderet højere end håndtaget afhængigt af eksponeringstid, påføring og håndtagsmateriale.
- ABS-håndtag er klassificeret til 220 °F (104 °C).
- PVC-håndtag er klassificeret til 200 °F (93 °C).
- Håndtag i rustfrit stål er klassificeret til °450 F (232 °C).
- Ministik er klassificeret til 392 °F (200 °C).
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ANSI |
| Temperatur (metrisk) | -200 °C til +260 °C |
| Type | Termoelement sonde |
| Til brug med (applikation) | Højtemperaturmiljøer eller trykkammere |
| Inkluderer | Rustfrit stålhåndtag, mini-stik, jordet 6 fod. Kabel |
| Temperatur (engelsk) | -328 °F til +500 °F |
| Længde (engelsk) | 12 tommer |
| Længde (metrisk) | 304.8 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 22.35 mm |