Description
- De PX5 tilbyder høj nøjagtighed og repeterbarhed til væsentlige vejeapplikationer i laboratorie-, industri- og uddannelsesmiljøer til en økonomisk pris.
- Med et underhus i støbt metal, underpande og rustfri stålvægtskål PX5 er holdbart konstrueret til alsidig, langvarig brug.
- De PX5 har en anden linje display for yderligere information eller vejledning, en statisk fjernelse bar for bekvem jording, og USB og RS232-forbindelse for nem kommunikation.
Specifications
Specifications
| Kalibrering | InCal™ - Halvautomatisk |
| Tilslutningstype | RS232 og USB enhed (inkluderet); GLP/GMP-dataoutput med realtidsur (undtagen amerikansk version) |
| Volumen | 82.00 g |
| Display Type | Baggrundsbelyst LCD, anden linje display for yderligere information eller vejledning (punktmatrix) |
| Læsbarhed | 0.010000 mg |
| Sprog | Engelsk (USA), fransk, tysk, italiensk, spansk (MX), polsk, spansk, French, German, Italian, Spanish (MX), Polish, Spanish |
| Linearitet | 0.000100 g |
| Model- | PX85M |
| Gentagelighed | 0.020000 mg |
| Stabiliseringstid | 10.000 sek. |
| Show More |