Få mere at vide
OHAUS™ Pioneer™ Semi-mikro
OHAUS™ Pioneer™ Semi-mikro PX5 tilbyder høj nøjagtighed og repeterbarhed i laboratorie-, industri- og uddannelsesapplikationer. De PX5 er til en overkommelig pris, intuitivt designet med en anden linje display for yderligere information, og USB og RS232-forbindelse for nem kommunikation.
Brand: OHAUS™ 30480168
28239.74 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Se flere versioner af dette produkt
Beskrivelse
- De PX5 tilbyder høj nøjagtighed og repeterbarhed til væsentlige vejeapplikationer i laboratorie-, industri- og uddannelsesmiljøer til en økonomisk pris.
- Med et underhus i støbt metal, underpande og rustfri stålvægtskål PX5 er holdbart konstrueret til alsidig, langvarig brug.
- De PX5 har en anden linje display for yderligere information eller vejledning, en statisk fjernelse bar for bekvem jording, og USB og RS232-forbindelse for nem kommunikation.
Tekniske data
InCal™ - Halvautomatisk | |
52.00, 120.00 g | |
0.010000, 0.100000 mg | |
0.000100 g | |
0.020000 mg, 0.100000 mg | |
50 g, OIML E2 eller ASTM CL 1 | |
321 x 209 x 309 mm |
RS232 og USB enhed (inkluderet); GLP/GMP-dataoutput med realtidsur (undtagen amerikansk version) | |
Baggrundsbelyst LCD, anden linje display for yderligere information eller vejledning (punktmatrix) | |
Engelsk (USA), fransk, tysk, italiensk, spansk (MX), polsk, spansk | |
PX125DM | |
10.000 sek. | |
Carat, Custom, Grain, Gram, Hong Kong Tael, Kilogram, Mesghal, Milligram, Momme, Newton, Ounce, Ounce Troy, Pennyweight, Pound, Singapore Tael, Taiwan Tael, Tical, Tola | |
5.000 kg |