Få mere at vide
OHAUS™ Pioneer™ Semi-mikro
Artikelnummer. 15948606 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Model-:
PX125D
PX125DM
PX225D
PX225DM
PX85
PX85M
Pakningsstørrelse:
1 enhed
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Pakningsstørrelse
15948606 PX125D 1 enhed
15988606 PX85 1 enhed
15958606 PX225D 1 enhed
15968606 PX125DM 1 enhed
15978606 PX225DM 1 enhed
15998606 PX85M 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15948606 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30478196
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28050.00 DKK
    21045.49 DKK / Pakke med 1
    Spare 7004.51 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
På lager
OHAUS™ Pioneer™ Semi-mikro PX5 tilbyder høj nøjagtighed og repeterbarhed i laboratorie-, industri- og uddannelsesapplikationer. De PX5 er til en overkommelig pris, intuitivt designet med en anden linje display for yderligere information, og USB og RS232-forbindelse for nem kommunikation.
  • De PX5 tilbyder høj nøjagtighed og repeterbarhed til væsentlige vejeapplikationer i laboratorie-, industri- og uddannelsesmiljøer til en økonomisk pris.
  • Med et underhus i støbt metal, underpande og rustfri stålvægtskål PX5 er holdbart konstrueret til alsidig, langvarig brug.
  • De PX5 har en anden linje display for yderligere information eller vejledning, en statisk fjernelse bar for bekvem jording, og USB og RS232-forbindelse for nem kommunikation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering InCal™ - Halvautomatisk
Tilslutningstype RS232 og USB enhed (inkluderet); GLP/GMP-dataoutput med realtidsur (undtagen amerikansk version)
Volumen 52.00, 120.00 g
Display Type Baggrundsbelyst LCD, anden linje display for yderligere information eller vejledning (punktmatrix)
Læsbarhed 0.010000, 0.100000 mg
Sprog Engelsk (USA), fransk, tysk, italiensk, spansk (MX), polsk, spansk
Linearitet 0.000100 g
Model- PX125D
Gentagelighed 0.020000 mg, 0.100000 mg
Stabiliseringstid 10.000 sek.
Test belastning 50 g, OIML E2 eller ASTM CL 1
Vejetilstande Carat, Custom, Grain, Gram, Hong Kong Tael, Kilogram, Mesghal, Milligram, Momme, Newton, Ounce, Ounce Troy, Pennyweight, Pound, Singapore Tael, Taiwan Tael, Tical, Tola
Dimensioner (L x B x H) 321 x 209 x 309 mm
Vægt (metrisk) 4.500 kg