Beskrivelse
- Konkurrencedygtig præstation til en økonomisk pris - PX tilbyder høj nøjagtighed og repeterbarhed til essentielle vejeanvendelser i laboratorie-, industri- og uddannelsesmiljøer til en økonomisk pris.
- Holdbart konstrueret til langvarig brug - Med et nedre hus af støbt metal, underskål og vejeskål i rustfrit stål, er PX holdbart konstrueret til alsidig, langvarig brug.
- Designet til enkel, intelligent betjening - PX'en har et display på anden linje for yderligere information eller vejledning, en statisk fjernelsesstang til nem jordforbindelse (modeller med trækskærm) og USB og RS232-forbindelse for nem kommunikation.
Tekniske data
Tekniske data
| Kalibrering | InCal™ - Halvautomatisk |
| Certificeringer/compliance | CE |
| Tilslutningstype | RS232 og USB |
| Oversigt | Elektronisk vægt, PX323M |
| Volumen | 320 g |
| Display Type | Baggrundsbelyst LCD |
| Læsbarhed | 0.001000 g |
| Sprog | Engelsk (USA), fransk, tysk, italiensk, spansk (MX) |
| Linearitet | 0.002000 g |
| Materiale | ABS-plast, støbt metal, rustfrit stål, glas |
| Vis mere |