Få mere at vide
Ohaus™ Pioneer™ PX 224/E analytisk balance
Artikelnummer. 15845337 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Kapacitet: 520 g
Artikelnummer.
15845337 Kapacitet: 520 g
1 options
Artikelnummer. 15845337 Leverandør Ohaus™ Leverandørnr. 30429811
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13545.00 DKK
    10164.85 DKK / Pakke med 1
    Spare 3380.15 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Pioneer PX kombinerer væsentlig vejefunktionalitet med konkurrencedygtig præstation og tilbyder høj nøjagtighed og repeterbarhed til anvendelser i laboratorie-, industri- og uddannelsesmiljøer.
  • Konkurrencedygtig præstation til en økonomisk pris - PX tilbyder høj nøjagtighed og repeterbarhed til essentielle vejeanvendelser i laboratorie-, industri- og uddannelsesmiljøer til en økonomisk pris.
  • Holdbart konstrueret til langvarig brug - Med et nedre hus af støbt metal, underskål og vejeskål i rustfrit stål, er PX holdbart konstrueret til alsidig, langvarig brug.
  • Designet til enkel, intelligent betjening - PX har et display med en ekstra linje for yderligere information eller vejledning, en statisk fjernelsesstang til nem jordforbindelse og USB- og RS232-forbindelse for nem kommunikation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering Ikke relevant
Certificeringer/compliance CE
Tilslutningstype RS232 og USB
Oversigt Elektronisk vægt, PX224/E
Volumen 220 g
Display Type Baggrundsbelyst LCD
Læsbarhed 0.000100 g
Sprog Engelsk (USA), fransk, tysk, italiensk, spansk (MX)
Linearitet 0.000200 g
Materiale ABS-plast, støbt metal, rustfrit stål, glas
Model- PX224/E
Gentagelighed 0.000100 g
Stabiliseringstid 3.000 sek.
Vejetilstande Grundlæggende vejning, deletælling, procentvejning, dyrevejning, massefyldebestemmelse
Dimensioner (D x B x H) 321 x 209 x 309 mm
Dimensioner (L x B x H) 321.00 x 209.00 x 309.000 mm
Længde (metrisk) 321.00 mm
Bredde (metrisk) 209.00 mm
Højde (metrisk) 309.000 mm
Dybde (metrisk) 321.00 mm
Diameter (metrisk) ydre pande 90 mm
Vægt (metrisk) 4.5 kg
Vægt (metrisk) forsendelse 7 kg
Elektriske krav 100/240 V∼ 200 mA 50/60 Hz 12/18 VA