Få mere at vide
Ohaus™ Pioneer™ PX 124M analytisk balance
Artikelnummer. 15805347 Shop alle Ohaus produkter
:
Kapacitet: 3200 g
Artikelnummer. 15805347
Brand: Ohaus™ 30430010
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Pioneer PX kombinerer væsentlig vejefunktionalitet med konkurrencedygtig præstation og tilbyder høj nøjagtighed og repeterbarhed til anvendelser i laboratorie-, industri- og uddannelsesmiljøer.
  • Konkurrencedygtig præstation til en økonomisk pris - PX tilbyder høj nøjagtighed og repeterbarhed til essentielle vejeanvendelser i laboratorie-, industri- og uddannelsesmiljøer til en økonomisk pris.
  • Holdbart konstrueret til langvarig brug - Med et nedre hus af støbt metal, underskål og vejeskål i rustfrit stål, er PX holdbart konstrueret til alsidig, langvarig brug.
  • Designet til enkel, intelligent betjening - PX har et display med en ekstra linje for yderligere information eller vejledning, en statisk fjernelsesstang til nem jordforbindelse og USB- og RS232-forbindelse for nem kommunikation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kalibrering InCal™ - Halvautomatisk
Certificeringer/compliance CE
Tilslutningstype RS232 og USB
Oversigt Elektronisk vægt, PX124M
Volumen 120 g
Display Type Baggrundsbelyst LCD
Læsbarhed 0.000100 g
Sprog Engelsk (USA), fransk, tysk, italiensk, spansk (MX)
Linearitet 0.000200 g
Materiale ABS-plast, støbt metal, rustfrit stål, glas
Model- PX124M godkendt
Gentagelighed 0.000100 g
Stabiliseringstid 3.000 sek.
Vejetilstande Grundlæggende vejning, deletælling, procentvejning, dyrevejning, massefyldebestemmelse
Dimensioner (D x B x H) 321 x 209 x 309 mm
Dimensioner (L x B x H) 321.00 x 209.00 x 309.000 mm
Længde (metrisk) 321.00 mm
Bredde (metrisk) 209.00 mm
Højde (metrisk) 309.000 mm
Dybde (metrisk) 321.00 mm
Diameter (metrisk) ydre pande 90 mm
Vægt (metrisk) 4.5 kg
Vægt (metrisk) forsendelse 7 kg
Elektriske krav 100/240 V∼ 200 mA 50/60 Hz 12/18 VA