Få mere at vide
Ohaus™ Pioneer™ PX 124/E analytisk balance
Product Code. 15835337 Shop All Ohaus Products
Change view
Click to view available options
Kapacitet: 320 g
Product Code.
15835337 Kapacitet: 320 g
1 options
Product Code. 15835337 Supplier Ohaus™ Supplier No. 30429810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12650.00 DKK
    9277.17 DKK / Pakke med 1
    Spare 3372.83 DKK
    26% Slukket
View all promotions
På lager
Pioneer PX kombinerer væsentlig vejefunktionalitet med konkurrencedygtig præstation og tilbyder høj nøjagtighed og repeterbarhed til anvendelser i laboratorie-, industri- og uddannelsesmiljøer.
  • Konkurrencedygtig præstation til en økonomisk pris - PX tilbyder høj nøjagtighed og repeterbarhed til essentielle vejeanvendelser i laboratorie-, industri- og uddannelsesmiljøer til en økonomisk pris.
  • Holdbart konstrueret til langvarig brug - Med et nedre hus af støbt metal, underskål og vejeskål i rustfrit stål, er PX holdbart konstrueret til alsidig, langvarig brug.
  • Designet til enkel, intelligent betjening - PX har et display med en ekstra linje for yderligere information eller vejledning, en statisk fjernelsesstang til nem jordforbindelse og USB- og RS232-forbindelse for nem kommunikation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kalibrering Ikke relevant
Certificeringer/compliance CE
Tilslutningstype RS232 og USB
Oversigt Elektronisk vægt, PX124/E
Volumen 120 g
Display Type Baggrundsbelyst LCD
Læsbarhed 0.000100 g
Sprog Engelsk (USA), fransk, tysk, italiensk, spansk (MX), French, German, Italian, Spanish (MX)
Linearitet 0.000200 g
Materiale ABS-plast, støbt metal, rustfrit stål, glas
Model- PX124/E
Gentagelighed 0.000100 g
Stabiliseringstid 3.000 sek.
Vejetilstande Grundlæggende vejning, deletælling, procentvejning, dyrevejning, massefyldebestemmelse
Dimensioner (D x B x H) 321 x 209 x 309 mm
Dimensioner (L x B x H) 321.00 x 209.00 x 309.000 mm
Længde (metrisk) 321.00 mm
Bredde (metrisk) 209.00 mm
Højde (metrisk) 309.000 mm
Dybde (metrisk) 321.00 mm
Diameter (metrisk) ydre pande 90 mm
Vægt (metrisk) 4.5 kg
Vægt (metrisk) forsendelse 7 kg
Elektriske krav 100/240 V∼ 200 mA 50/60 Hz 12/18 VA