Få mere at vide
OHAUS™ Pioneer™ Precision-vægt
Artikelnummer. 17268770 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Volumen:
620 g
6200 g
Læsbarhed:
0.001 g
0.01 g
Model-:
PX6202
PX6202/E
PX623
PX623/E
Pakningsstørrelse:
1 enhed
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Læsbarhed Model- Pakningsstørrelse
17268770 6200 g 0.01 g PX6202/E -
17278770 6200 g 0.01 g PX6202 -
17258770 620 g 0.001 g PX623 1 enhed
17248770 620 g 0.001 g PX623/E -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17268770 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30619384
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10100.00 DKK
    7559.17 DKK / Pakke med 1
    Spare 2540.83 DKK
    25% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Overkommelig vægt for at opnå pålidelige resultater
  • Tilbyder høj nøjagtighed og repeterbarhed til væsentlige vejeanvendelser i laboratorie-, industri- og uddannelsesmiljøer til en økonomisk prisklasse
  • Med underhus i støbt metal, underskål og vejeskål i rustfrit stål
    • Holdbart konstrueret til alsidig, langvarig brug
  • Display med to linjer for yderligere information/vejledning og USB/RS232-tilslutning for nem kommunikation
    • Trækskærmsmodeller har en stang til statisk fjernelse (ESR) for bekvem jording
Nøglefunktioner:
  • Brugervalgbare miljøfiltre og lysstyrkeindstillinger
  • Automatisk tara
  • Automatisk dæmpning
  • Brugervalgbare kalibreringspunkter
  • Softwarelåsning og nulstillingsmenu
  • Brugervalgbare kommunikationsindstillinger og dataudskrivningsmuligheder
  • Brugerdefinerbare projekt- og bruger-id'er
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilslutningstype RS232 og USB-enhed (medfølger), GLP/GMP-dataudgang med realtidsur
Volumen 6200 g
Display Type Baggrundsbelyst LCD
Læsbarhed 0.01 g
Til brug med (applikation) Grundlæggende vejning, optælling af dele, procentvejning, dyrevejning, massefyldebestemmelse
Linearitet 0.02 g
Materiale Metalbund, plasttophus, aftagelig skål i rustfrit stål, trækskærm af glas
Model- PX6202/E
Gentagelighed 0.01 g
Stabiliseringstid 1 sek.
Temperaturområde (engelsk) 50 til 86 °F, driftssikkerhed garanteret mellem 41 og 104 °F
Temperaturområde (metrisk) 10 til 30 °C, driftssikkerhed garanteret mellem 5 og 40 °C
Type Analytical og Precision-vægte
Vejetilstande Gram, Kilogram, Ounce, Pund, Carat, Pennyweight, Ounce Troy, Grain, Newton, Hong Kong Tael, Singapore Tael, Taiwan Tael, Momme, Tical, Mesghal, Tola, Baht, Brugerdefineret
Dimensioner (L x B x H) 321 x 209 x 98 mm
Længde (metrisk) 321 mm
Bredde (metrisk) 209 mm
Højde (metrisk) 98 mm
Diameter (metrisk) ydre pande 180 mm
Vægt (engelsk) 7.7 lb.
Vægt (metrisk) 3.5 kg