Få mere at vide
OHAUS™ Pioneer™ Precision-vægt
Artikelnummer. p-200022962 Shop alle Ohaus produkter
Model-:
PX12001
PX12001/E
Kalibrering:
Internal (Internt)
Udseende
Artikelnummer. 17951292
Brand: OHAUS™ 30868072
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Overkommelig Pioneer™ Præcisionsbalance for at opnå pålidelige resultater.
  • PX tilbyder høj nøjagtighed og repeterbarhed til væsentlige vejeapplikationer i laboratorie-, industri- og uddannelsesmiljøer til en økonomisk pris.
  • Med et underhus i støbt metal, underpande og rustfri stålvægtskål, er PX holdbart konstrueret til alsidig, langvarig brug.
  • Pioneer har en anden linje display til yderligere information eller vejledning, brugervalgbare miljøfiltre og lysstyrkeindstillinger, og USB forbindelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Metrologi: OIML R76, EN 45501 (Klasse I, nmax 320000; Klasse II, nmax 52000), Produktsikkerhed: EN 61010-1, IEC 61010-1 Elektromagnetisk kompatibilitet: IEC 61326-1, EN 61326-1 (emissionsklasse B, immunitet Industrielle krav) GLP/GMP-kompatibel
Tilslutningstype RS232, USB
Volumen 12 kg
Display Type 2-linjers baggrundsbelyst LCD
Læsbarhed 0.1 g
Til brug med (applikation) Grundlæggende vejning, deletælling, procentvejning, dyrevejning, massefyldebestemmelse, formulering
Inkluderer Betræk i brug
Linearitet 0.2 g
Materiale Rustfrit stål
Min. Prøvevægt 160.0 g
Model- PX12001
Pan form Rektangulær
Gentagelighed 0.1 g
Stabiliseringstid 1,0 sek.
Type Precision-vægt
Dimensioner (L x B x H) 321 x 209 x 101 mm
Længde (engelsk) 12,6''
Længde (metrisk) 321.0 mm
Længde (metrisk) Pan 248.0 mm
Bredde (engelsk) 8,2 tommer
Bredde (metrisk) 209.0 mm
Bredde (metrisk) panorering 193.0 mm
Højde (engelsk) 4 tommer
Højde (metrisk) 101.0 mm
Vægt (engelsk) 7.7 lb.
Vægt (metrisk) 3.5 kg
Elektriske krav Strømindgang: 100/240 V, ~ 200 mA, 50-60 Hz, 12-18 VA, Strømudgang: 12 VDC, 0,5 A
Strømstyrke AC Adapterindgang: 0,3 A, AC Adapterudgang: 0,84 A
Lovligt for handel Nej
Kalibrering Internal (Internt)