Få mere at vide
Pioglitazone N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 30051979
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051979 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051979 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0616.090025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Pioglitazone N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pioglitazone N-Oxide
CAS 145350-09-0
Analyt- eller komponentnavne Pioglitazone N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H20 N2 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 5-[[4-[2-(5-Ethyl-1-oxido-2-pyridinyl)ethoxy]phenyl]methyl]-2,4-thiazolidinedione, 2,4-Thiazolidinedione, 5-[[4-[2-(5-ethyl-2-pyridinyl)ethoxy]phenyl]methyl]-, N-oxide, Pioglitazone N-oxide
InChI formel InChI=1S/C19H20N2O4S/c1-2-13-3-6-15(21(24)12-13)9-10-25-16-7-4-14(5-8-16)11-17-18(22)20-19(23)26-17/h3-8,12,17H,2,9-11H2,1H3,(H,20,22,23)
SMIL CCc1ccc(CCOc2ccc(CC3SC(=O)NC3=O)cc2)[n+]([O-])c1
IUPAC navn 5-[[4-[2-(5-ethyl-1-oxidopyridin-1-ium-2-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-1,3-thiazolidine-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 372.44
Mængde 25 mg
Formel vægt 372.1144 g/mol