Få mere at vide
Pioglitazone Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 18003970
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18003970 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18003970 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0616.000250
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Pioglitazone Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pioglitazone Hydrochloride
CAS 112529-15-4
Analyt- eller komponentnavne Pioglitazone Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H20 N2 O3 S . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Pioglitazone Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C19H20N2O3S.ClH/c1-2-13-3-6-15(20-12-13)9-10-24-16-7-4-14(5-8-16)11-17-18(22)21-19(23)25-17;/h3-8,12,17H,2,9-11H2,1H3,(H,21,22,23);1H
SMIL Cl.CCc1ccc(CCOc2ccc(CC3SC(=O)NC3=O)cc2)nc1
IUPAC navn 5-[[4-[2-(5-ethylpyridin-2-yl)ethoxy]phenyl]methyl]-1,3-thiazolidine-2,4-dione;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 392.9
Mængde 250 mg
Formel vægt 392.0961 g/mol