missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pinoxaden Despivoloyl (>90%), TRC

Artikelnummer. 30414348
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30414348 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30414348 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP46952050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pinoxaden metabolite 1 NOA 407854
CAS 314020-44-5
Molekylær formel C18 H24 N2 O3
Mængde 50 mg
Synonym 8-(2,6-Diethyl-4-methylphenyl)tetrahydro-7H-pyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepine-7,9(8H)-dione, 8-(2,6-Diethyl-4-methylphenyl)tetrahydropyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepine-7,9-dione, Pinoxaden metabolite M2 NOA 407854
InChI formel InChI=1S/C18H24N2O3/c1-4-13-10-12(3)11-14(5-2)15(13)16-17(21)19-6-8-23-9-7-20(19)18(16)22/h10-11,16H,4-9H2,1-3H3
SMIL CCc1cc(C)cc(CC)c1C2C(=O)N3CCOCCN3C2=O
IUPAC navn 8-(2,6-diethyl-4-methylphenyl)-1,2,4,5-tetrahydropyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepine-7,9-dione
Molekylvægt (g/mol) 316.3948
Formel vægt 316.1787
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.