Få mere at vide
Pinoxaden 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319605
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30319605 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30319605 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16215000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pinoxaden
CAS 243973-20-8
Analyt- eller komponentnavne Pinoxaden
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H32 N2 O4
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym NewAxial, 8-(2,6-Diethyl-4-methylphenyl)-1,2,4,5-tetrahydro-7-oxo-7H-pyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepin-9-yl 2,2-Dimethyl-propanoic Acid Ester;
InChI formel InChI=1S/C23H32N2O4/c1-7-16-13-15(3)14-17(8-2)18(16)19-20(26)24-9-11-28-12-10-25(24)21(19)29-22(27)23(4,5)6/h13-14H,7-12H2,1-6H3
SMIL CCc1cc(C)cc(CC)c1C2=C(OC(=O)C(C)(C)C)N3CCOCCN3C2=O
IUPAC navn [8-(2,6-diethyl-4-methylphenyl)-9-oxo-1,2,4,5-tetrahydropyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepin-7-yl] 2,2-dimethylpropanoate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 400.51
Mængde 1 ml
Formel vægt 400.2362 g/mol