Få mere at vide
Pinoxaden 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pinoxaden |
| CAS | 243973-20-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pinoxaden |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C23 H32 N2 O4 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | NewAxial, 8-(2,6-Diethyl-4-methylphenyl)-1,2,4,5-tetrahydro-7-oxo-7H-pyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepin-9-yl 2,2-Dimethyl-propanoic Acid Ester; |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32N2O4/c1-7-16-13-15(3)14-17(8-2)18(16)19-20(26)24-9-11-28-12-10-25(24)21(19)29-22(27)23(4,5)6/h13-14H,7-12H2,1-6H3 |
| SMIL | CCc1cc(C)cc(CC)c1C2=C(OC(=O)C(C)(C)C)N3CCOCCN3C2=O |
| Vis mere |