missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pinosylvin, TRC

Artikelnummer. 30428220
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30428220 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30428220 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP4695001MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pinosylvin
CAS 22139-77-1
Molekylær formel C14 H12 O2
Mængde 1 mg
Synonym 1,3-Benzenediol','5-[(1E)-2-phenylethenyl]-, 1,3-Benzenediol','5-(2-phenylethenyl)-','(E)-, 3,5-Stilbenediol','(E)- (8CI), 3,5-Dihydroxy-trans-stilbene, 5-[(1E)-2-Phenylethenyl]-1,3-benzenediol, Pinosylvin, Pinosylvine, trans-3,5-Dihydroxystilbene, (E)-3,5-Dihydroxystilbene
InChI formel InChI=1S/C14H12O2/c15-13-8-12(9-14(16)10-13)7-6-11-4-2-1-3-5-11/h1-10,15-16H/b7-6+
SMIL Oc1cc(O)cc(\C=C\c2ccccc2)c1
IUPAC navn 5-[(E)-2-phenylethenyl]benzene-1,3-diol
Molekylvægt (g/mol) 212.24
Formel vægt 212.0837
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.