missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pinonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | cis-Pinonic acid |
| CAS | 473-72-3 |
| Molekylær formel | C10 H16 O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (1R,3R)-rel-3-acetyl-2,2-dimethyl-cyclobutaneacetic acid, (±)-cis-Pinonic acid, DL-cis-Pinonic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O3/c1-6(11)8-4-7(5-9(12)13)10(8,2)3/h7-8H,4-5H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-,8+/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)[C@@H]1C[C@H](CC(=O)O)C1(C)C |
| IUPAC navn | 2-[(1R,3R)-3-acetyl-2,2-dimethyl-cyclobutyl]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.23 |
| Formel vægt | 184.1099 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?