missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pinometostat, MedChemExpress
Beskrivelse
Pinometostat (EPZ-5676) is a potent DOT1L histone methyltransferase inhibitor with a Ki of 80 pM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pinometostat |
| CAS | 1380288-87-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C30H42N8O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | EPZ-5676 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (177.71 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (177.71 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | NC1=NC=NC2=C1N=CN2[C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](CN([C@@H]4C[C@H](CCC5=NC6=C(C=CC(C(C)(C)C)=C6)N5)C4)C(C)C)O3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 562.71 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?