Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pinometostat |
| CAS | 1380288-87-8 |
| Synonym | EPZ-5676 |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylær formel | C30H42N8O3 |
| Formel vægt | 562.71 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Produkttype | Reagens |
| Renhed | 95% |