Få mere at vide
Pinobanksin, TRC
Artikelnummer. 17952565
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17952565 2.5 mg
17904995 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17952565 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP4683502.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 548-82-3
Molekylær formel C15H12O5
Molekylvægt (g/mol) 272.25
Synonym (2R,3R)-2,3-Dihydro-3,5,7-trihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, (2R-trans)-2,3-Dihydro-3,5,7-trihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 3,5,7-Trihydroxyflavanone, (2R,3R)-Pinobanksin, 3,5,7-Trihydroxyflavanone, Dihydrogalangin
IUPAC navn (2R,3R)-3,5,7-trihydroxy-2-phenyl-2,3-dihydrochromen-4-one
SMIL O[C@@H]1[C@H](Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pinobanksin
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C15H12O5/c16-9-6-10(17)12-11(7-9)20-15(14(19)13(12)18)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,14-17,19H/t14-,15+/m0/s1
Formel vægt 272.0685