Få mere at vide
Pinic Acid (Diastereomeric Mixture), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pinic Acid (Diastereomeric Mixture) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O4/c1-9(2)5(4-7(10)11)3-6(9)8(12)13/h5-6H,3-4H2,1-2H3,(H,10,11)(H,12,13) |
| Formel vægt | 186.0892 |
| Procent renhed | >95% |