Få mere at vide
α-Pinen, 97%, stabiliseret medα - Tocopherol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10397530 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5g
Artikelnummer. 10397530
Brand: Thermo Scientific Acros 164362500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 80-56-8 | C10H16 | 136.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-56-8
Molekylær formel C10H16
Molekylvægt (g/mol) 136.24
MDL nummer MFCD00001339
InChI nøgle GRWFGVWFFZKLTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-pinene, 2-pinene, .alpha.-pinene, acintene a, pinene isomer, 2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-2-ene, pinene, alpha, pin-2 3-ene, bicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl, +-a-pinene
PubChem CID 6654
ChEBI CHEBI:36740
IUPAC navn 4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en
SMIL CC1=CCC2CC1C2(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-Pinene
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -55.0°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8500g/mL
Kogepunkt 154.0°C to 157.0°C
Flammepunkt 38°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4650 to 1.4670
Mængde 250 g
Merck Index 15, 7556
Specifik vægtfylde 0.85
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in alcohol,chloroform and ether
Stabilisator 0.8% alpha-tocopherol
Viskositet <7 mm2/s (40°C)
Formel vægt 136.24
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske