Få mere at vide
α-Pinene 1000 μg/mL in Isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-alpha-Pinene |
| CAS | 80-56-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | DL-alpha-Pinene |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H16 |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 2-Pinene (8CI), (±)-2-Pinene, (±)-α-Pinene, 2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, Acintene A, Leavo 95, NSC 7727, PC 500, PC 500 (terpene), Sylvapine A, alpha-Pinene, α-Pinene, alpha-Pinene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3 |
| SMIL | CC1=CCC2CC1C2(C)C |
| Vis mere |