Få mere at vide
α-Pinene 1000 μg/mL in Isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324034
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30324034 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30324034 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09010041IP
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DL-alpha-Pinene
CAS 80-56-8
Analyt- eller komponentnavne DL-alpha-Pinene
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H16
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-Pinene (8CI), (±)-2-Pinene, (±)-α-Pinene, 2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, Acintene A, Leavo 95, NSC 7727, PC 500, PC 500 (terpene), Sylvapine A, alpha-Pinene, α-Pinene, alpha-Pinene
InChI formel InChI=1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3
SMIL CC1=CCC2CC1C2(C)C
IUPAC navn 4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-ene
Opløsningsmiddel eller Matrix Isopropanol
Molekylvægt (g/mol) 136.23
Mængde 1 ml
Formel vægt 136.1252 g/mol