missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pindolol, TRC

Artikelnummer. 30180418
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180418 50 mg
30179800 100 mg
30179808 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30180418 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP46800050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 13523-86-9
Molekylær formel C14 H20 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 248.32
Synonym 2-Propanol, 1-(indol-4-yloxy)-3-(isopropylamino)- (8CI), 1-(1H-Indol-4-yloxy)-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol, (RS)-Pindolol, (±)-4-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]indole, (±)-LB 46, (±)-Pindolol, 1-[(1-Methylethyl)amino]-3-(4-indolyloxy)-2-propanol, 4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)indole, 4-(3-Isopropylamino-2-hydroxypropoxy)indole, Apo-pindol, Betapindol, Blocklin L, Calvisken, Carvisken, DL-4-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]indole, DL-LB 46, DL-Pindolol, Decreten, Durapindol, Glauco-Visken, LB 46, LB 46 (pharmaceutical), N-[2-Hydroxy-3-(1H-indol-4-yloxy)propyl]-N-isopropylamine, Pectobloc, Pinbetol, Pindolol, Prinodolol, Pynastin, Visken, dl-Pindolol
IUPAC navn 1-(1H-indol-4-yloxy)-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol
SMIL CC(C)NCC(O)COc1cccc2[nH]ccc12

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pindolol
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H20N2O2/c1-10(2)16-8-11(17)9-18-14-5-3-4-13-12(14)6-7-15-13/h3-7,10-11,15-17H,8-9H2,1-2H3
Formel vægt 248.1525
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.