Få mere at vide
Pindolol, Mikromol™
Beskrivelse
Pindolol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pindolol |
| CAS | 13523-86-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pindolol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H20 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Pindolol, 2-Propanol, 1-(indol-4-yloxy)-3-(isopropylamino)- (8CI), 1-(1H-Indol-4-yloxy)-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol, (RS)-Pindolol, (+/-)-4-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]indole, (+/-)-LB 46, (+/-)-Pindolol, 1-[(1-Methylethyl)amino]-3-(4-indolyloxy)-2-propanol, 4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)indole, 4-(3-Isopropylamino-2-hydroxypropoxy)indole, Apo-pindol, Betapindol, Blocklin L, Calvisken, Carvisken, DL-4-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]indole, DL-LB 46, DL-Pindolol, Decreten, Durapindol, Glauco-Visken, LB 46, LB 46 (pharmaceutical), N-[2-Hydroxy-3-(1H-indol-4-yloxy)propyl]-N-isopropylamine, Pectobloc, Pinbetol, Prinodolol, Pynastin, Visken, dl-Pindolol |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N2O2/c1-10(2)16-8-11(17)9-18-14-5-3-4-13-12(14)6-7-15-13/h3-7,10-11,15-17H,8-9H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)NCC(O)COc1cccc2[nH]ccc12 |
| IUPAC navn | 1-(1H-indol-4-yloxy)-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol |
| Vis mere |