Få mere at vide
Pindolol, LoGiCal
Artikelnummer. 30463610
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463610 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463610 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0082.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pindolol
CAS 13523-86-9
Analyt- eller komponentnavne Pindolol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H20 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Pindolol, 2-Propanol, 1-(indol-4-yloxy)-3-(isopropylamino)- (8CI), 1-(1H-Indol-4-yloxy)-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol, (RS)-Pindolol, (+/-)-4-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]indole, (+/-)-LB 46, (+/-)-Pindolol, 1-[(1-Methylethyl)amino]-3-(4-indolyloxy)-2-propanol, 4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)indole, 4-(3-Isopropylamino-2-hydroxypropoxy)indole, Apo-pindol, Betapindol, Blocklin L, Calvisken, Carvisken, DL-4-[2-Hydroxy-3-(isopropylamino)propoxy]indole, DL-LB 46, DL-Pindolol, Decreten, Durapindol, Glauco-Visken, LB 46, LB 46 (pharmaceutical), N-[2-Hydroxy-3-(1H-indol-4-yloxy)propyl]-N-isopropylamine, Pectobloc, Pinbetol, Prinodolol, Pynastin, Visken, dl-Pindolol
InChI formel InChI=1S/C14H20N2O2/c1-10(2)16-8-11(17)9-18-14-5-3-4-13-12(14)6-7-15-13/h3-7,10-11,15-17H,8-9H2,1-2H3
Løsningstype Neat
SMIL CC(C)NCC(O)COc1cccc2[nH]ccc12
IUPAC navn 1-(1H-indol-4-yloxy)-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 248.32
Mængde 10 mg
Formel vægt 248.1525 g/mol