Få mere at vide
Pindolol EP Impurity D, Mikromol™
Artikelnummer. 30457619
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30457619 4 x 25 mg
30052505 25 mg
30052628 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457619 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0082.0200254AMP
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Pindolol EP Impurity D, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2RS)-3-(1H-Indol-4-yloxy)propane-1,2-diol
CAS 61212-32-6
Analyt- eller komponentnavne (2RS)-3-(1H-Indol-4-yloxy)propane-1,2-diol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H13 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (2RS)-3-(1H-Indol-4-yloxy)propane-1,2-diol, Pindolol Imp. D (EP), Pindolol Impurity D
InChI formel InChI=1S/C11H13NO3/c13-6-8(14)7-15-11-3-1-2-10-9(11)4-5-12-10/h1-5,8,12-14H,6-7H2
Løsningstype Neat
SMIL OCC(O)COc1cccc2[nH]ccc12
IUPAC navn 3-(1H-indol-4-yloxy)propane-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 207.23
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 207.0895 g/mol