Få mere at vide
Pindolol EP Impurity D, Mikromol™
Beskrivelse
Pindolol EP Impurity D, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-3-(1H-Indol-4-yloxy)propane-1,2-diol |
| CAS | 61212-32-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2RS)-3-(1H-Indol-4-yloxy)propane-1,2-diol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H13 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (2RS)-3-(1H-Indol-4-yloxy)propane-1,2-diol, Pindolol Imp. D (EP), Pindolol Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO3/c13-6-8(14)7-15-11-3-1-2-10-9(11)4-5-12-10/h1-5,8,12-14H,6-7H2 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | OCC(O)COc1cccc2[nH]ccc12 |
| Vis mere |