Få mere at vide
Pindolol-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pindolol-d7 |
| CAS | 1185031-19-9 |
| Molekylær formel | C14 D7 H13 N2 O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 1-(1,1,1,2,3,3,3-Heptadeuteriopropan-2-ylamino)-3-(1H-indol-4-yloxy)propan-2-ol, (±)-Pindolol-d7 (iso-propyl-d7), Pindolol-d7, Pindolol-D7 (N-isopropyl-D7), 1-(1H-Indol-4-yloxy)-3-[[1-(methyl-d3)ethyl-1,2,2,2-d4]amino]-2-propanol |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N2O2/c1-10(2)16-8-11(17)9-18-14-5-3-4-13-12(14)6-7-15-13/h3-7,10-11,15-17H,8-9H2,1-2H3/i1D3,2D3,10D |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCC(O)COc1cccc2[nH]ccc12)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 1-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ylamino)-3-(1H-indol-4-yloxy)propan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 255.364 |
| Formel vægt | 255.196 |