missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pinaverium Bromide, TRC

Artikelnummer. 30011038
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011038 500 mg
30009941 100 mg
30010864 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30011038 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP465000500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 53251-94-8
Molekylær formel C26 H41 Br N O4 . Br
Molekylvægt (g/mol) 591.42
Synonym Morpholinium, 4-[(2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl)methyl]-4-[2-[2-(6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-yl)ethoxy]ethyl]-, bromide (1:1), Morpholinium, 4-[(2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl)methyl]-4-[2-[2-(6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-yl)ethoxy]ethyl]-, bromide (9CI), Dicetel, Eldicet, L-Pinaverium bromide, LAT 1717, Pinaverium bromide
IUPAC navn 4-[(2-bromo-4,5-dimethoxyphenyl)methyl]-4-[2-[2-(6,6-dimethyl-4-bicyclo[3.1.1]heptanyl)ethoxy]ethyl]morpholin-4-ium;bromide
SMIL [Br-].COc1cc(Br)c(C[N+]2(CCOCCC3CCC4CC3C4(C)C)CCOCC2)cc1OC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pinaverium Bromide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C26H41BrNO4.BrH/c1-26(2)21-6-5-19(22(26)16-21)7-11-31-12-8-28(9-13-32-14-10-28)18-20-15-24(29-3)25(30-4)17-23(20)27;/h15,17,19,21-22H,5-14,16,18H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formel vægt 589.1402
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.