missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pinaverium Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pinaverium Bromide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H41BrNO4.BrH/c1-26(2)21-6-5-19(22(26)16-21)7-11-31-12-8-28(9-13-32-14-10-28)18-20-15-24(29-3)25(30-4)17-23(20)27;/h15,17,19,21-22H,5-14,16,18H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vægt | 589.1402 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?