missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pinacolyl Methylphosphonate, TRC

Artikelnummer. 30416791
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30416791 1 g
30415675 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30416791 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP4573051G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pinacolyl methylphosphonic acid
CAS 616-52-4
Molekylær formel C7 H17 O3 P
Mængde 1 g
Synonym Methylphosphonic acid','mono-(1,2,2-trimethylpropyl) ester
InChI formel InChI=1S/C7H17O3P/c1-6(7(2,3)4)10-11(5,8)9/h6H,1-5H3,(H,8,9)
SMIL CC(OP(=O)(C)O)C(C)(C)C
IUPAC navn 3,3-dimethylbutan-2-yloxy(methyl)phosphinic acid
Molekylvægt (g/mol) 180.1818
Formel vægt 180.0915
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.