Få mere at vide
Pinacolone, TRC
Artikelnummer. 30424176
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30424176 25 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30424176 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP45780025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3,3-Dimethyl-2-butanone
CAS 75-97-8
Molekylær formel C6 H12 O
Mængde 25 g
Synonym 3,3-Dimethyl-2-butanone, 1,1,1-Trimethylacetone, 1,1-Dimethylethyl methyl ketone, 2,2-Dimethyl-3-butanone, Methyl tert-butyl ketone, Methyl-t-butylketone, NSC 935, Pinacolin, Pinacoline, Pinacolone, tert-Butyl methyl ketone
InChI formel InChI=1S/C6H12O/c1-5(7)6(2,3)4/h1-4H3
SMIL CC(=O)C(C)(C)C
IUPAC navn 3,3-dimethylbutan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 100.16
Formel vægt 100.0888