Få mere at vide
Pinacolone, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Pinacolone er en forløber for triazolylpinacolon, triadimefon, paclobutrazol, uniconazol og metribuzin. Desuden fungerer det som et mellemprodukt for biologisk aktive produkter såsom antibakterielle, svampedræbende, antivirale og antituberkuløse produkter. Det er en vigtig keton i organisk kemi og deltager i kondensation, hydrogenering og reduktive amineringsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Pinacolone er en forløber for triazolylpinacolon, triadimefon, paclobutrazol, uniconazol og metribuzin. Desuden fungerer det som et mellemprodukt for biologisk aktive produkter såsom antibakterielle, svampedræbende, antivirale og antituberkuløse produkter. Det er en vigtig keton i organisk kemi og deltager i kondensation, hydrogenering og reduktive amineringsreaktioner.
Opløselighed
Blandbar med vand, chloroform, ethanol, ether, acetone og carbontetrachlorid.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pinacolone |
| Smeltepunkt | -53 °C |
| Tæthed | 0.803 |
| Kogepunkt | 105 °C til 106 °C |
| Flammepunkt | 5 °C (41 °F) |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Lineær formel | (CH3)3CC(O)CH3 |
| Brydningsindeks | 1.397 |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN1224 |
| Vis mere |