Få mere at vide
Pinacolboran, TRC
Artikelnummer. 30412308
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30412308 25 g
1 options
Artikelnummer. 30412308 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP45750025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25015-63-8
Molekylær formel C6H13BO2
Molekylvægt (g/mol) 127.98
Synonym 4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, Pinacolatoborane
IUPAC navn 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMIL CC1(C)OBOC1(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pinacolborane
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C6H13BO2/c1-5(2)6(3,4)9-7-8-5/h7H,1-4H3
Formel vægt 128.1009