Få mere at vide
Pinacolboran, 97%
Artikelnummer. 11318506
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11318506 5 g 5g
11328506 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318506 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17558.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 25015-63-8 | C6H13BO2 | 127,98 g/mol
Pinacolboran bruges som en forløber for borsyreestere ved hydroborering eller koblingsreaktioner. Det fungerer som et monofunktionelt hydroboreringsmiddel. Det bruges til syntese af usymmetriske biaryler gennem aromatisk CH-borylerings-krydskoblingssekvens. Det er involveret i fremstillingen af 4,4,5,5-tetramethyl-2-thiophen-2-yl-[1,3,2]dioxaborolan ved at reagere med 2-iod-thiophen. Yderligere bruges det til at fremstille vinylboronater ved palladium-katalyseret kobling med alkenyltriflater og iodider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Pinacolborane bruges som en forløber for borsyreestere ved hydroborering eller koblingsreaktioner. Det fungerer som et monofunktionelt hydroboreringsmiddel. Det bruges til syntese af usymmetriske biaryler gennem aromatisk CH-borylerings-krydskoblingssekvens. Det er involveret i fremstillingen af 4,4,5,5-tetramethyl-2-thiophen-2-yl-[1,3,2]dioxaborolan ved at reagere med 2-iod-thiophen. Yderligere bruges det til at fremstille vinylboronater ved palladium-katalyseret kobling med alkenyltriflater og iodider.
Opløselighed Blandbar med ether, dichlormethan
, tetrahydrofuran og organiske opløsningsmidler.
Noter
Luftfølsom og fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer, vand, baser og alkoholer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25015-63-8
Molekylær formel C6H13BO2
Molekylvægt (g/mol) 127.98
MDL nummer MFCD00674030
InChI nøgle UCFSYHMCKWNKAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pinacolborane, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxa-borolane, pinb-te, pubchem12688, acmc-209ggf, pinacolborane 5g, ksc489k6t, ucfsyhmckwnkah-uhfffaoysa-n
PubChem CID 6364989
IUPAC navn 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2$l^{2}-dioxaborolan
SMIL CC1(C)OBOC1(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pinacolborane
Tæthed 0.882
Kogepunkt 42 °C til 43 °C (50 mmHg)
Flammepunkt 5 °C (41 °F)
Brydningsindeks 1.397
Mængde 5 g
FN nummer UN3399
Beilstein 7802871
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med ether, dichlormethan, tetrahydrofuran og organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 127.98
Procent renhed 97%