Få mere at vide
Pinacolboran, 97 %, stabiliseret
Artikelnummer. 10738914 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10738914 5 g Glasflaske 5g
10685483 25 g Glasflaske 25g
10571774 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10738914 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 371630050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 25015-63-8 | C6H13BO2 | 127,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25015-63-8
Molekylær formel C6H13BO2
Molekylvægt (g/mol) 127.98
MDL nummer MFCD00674030
InChI nøgle UCFSYHMCKWNKAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym pinacolborane, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxa-borolane, pinb-te, pubchem12688, acmc-209ggf, pinacolborane 5g, ksc489k6t, ucfsyhmckwnkah-uhfffaoysa-n
PubChem CID 6364989
IUPAC navn 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2$l^{2}-dioxaborolan
SMIL CC1(C)OBOC1(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pinacolborane
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8820g/mL
Kogepunkt 42,0 °C til 43,0 °C (50,0 mmHg)
Flammepunkt 5 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,3940 til 1,3980
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.882
Stabilisator 0,6 til 1,4% triethylamin
Formel vægt 127.98
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pinacolborane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.