Få mere at vide
Pinacol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pinacol |
| CAS | 76-09-5 |
| Molekylær formel | C6H14O2 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | Pinacone, Tetramethylethylene Glycol, 1,1,2,2-Tetramethylethylene Glycol, 2,3-Dihydroxy-2,3-dimethylbutane, 2,3-Dimethyl-2,3-butanediol, 2,3-Dimethyl-2,3-dihydroxybutane, NSC 25943 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O2/c1-5(2,7)6(3,4)8/h7-8H,1-4H3 |
| SMIL | CC(C)(O)C(C)(C)O |
| IUPAC navn | 2,3-dimethylbutane-2,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.17 |
| Formel vægt | 118.0994 |