Få mere at vide
Pinacidil monohydrate, MedChemExpress
Beskrivelse
Pinacidil (P-1134) monohydrate, an antihypertensive drug, is a potassium channel activator.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pinacidil monohydrate |
| CAS | 85371-64-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C13H21N5O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | P-1134 monohydrate |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (379.74 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (189.87 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMIL | [H]O[H].CC(C)(C)C(N/C(NC#N)=N/C1=CC=NC=C1)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 263.34 |
| Vis mere |