Få mere at vide
Elma™ Pin sæt
Artikelnummer. p-200005001
Model-:
0001R
0021R
0158
0509
0613/0614
0741
0767
0772
Artikelnummer. 17881307
Brand: Elma™ 1125209
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Modulopbygget kurvsystem til Elmasonic P, Elmasonic Vælg, og NEMT.
  • Rustfrit stål med plasthåndtag (10 til 120 og 180 til 300) eller Rilsan belægning (150)
  • Ergonomiske håndtag
  • Autoklaverbar
  • Bajonethuller i bunden til montering af holdere (f Elma Pin, silikone holder bundkam)
  • Firkantede åbninger i sidevæggene til montering af silikoneholdere
Tekniske data
Mængde 10 stifter/sæt
Type Pin sæt
Til brug med (udstyr) Fisherbrand Vælge, Fisherbrand LET, Elmasonic P, Elmasonic Vælge, Elmasonic LET
Model- 0509