Få mere at vide
Elma™ Pin sæt
Artikelnummer. 17811317
Model-:
0001R
0021R
0158
0509
0613/0614
0741
0767
0772
Artikelnummer. 17811317
Brand: Elma™ 1125211
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Modulopbygget kurvsystem til Elmasonic P, Elmasonic Vælg, og NEMT.
  • Rustfrit stål med plasthåndtag (10 til 120 og 180 til 300) eller Rilsan belægning (150)
  • Ergonomiske håndtag
  • Autoklaverbar
  • Bajonethuller i bunden til montering af holdere (f Elma Pin, silikone holder bundkam)
  • Firkantede åbninger i sidevæggene til montering af silikoneholdere
Spécification
Mængde 10 stifter/sæt
Type Pin sæt
Til brug med (udstyr) Fisherbrand Vælge, Fisherbrand LET, Elmasonic P, Elmasonic Vælge, Elmasonic LET
Model- 0767
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis