Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Pimozide
Beskrivelse
Dopamine D2-receptor antagonist and antipsychotic which binds with very high affinity to the cloned rat 5-HT7 receptor (Ki = 0.5 nM).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pimozide |
| CAS | 2062-78-4 |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylær formel | C28H29F2N3O |
| Formel vægt | 461.55 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 461.56 |