Få mere at vide
Pimozide, LoGiCal
Artikelnummer. 30464243
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30464243 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30464243 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3195.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pimozide
CAS 2062-78-4
Analyt- eller komponentnavne Pimozide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C28 H29 F2 N3 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2H-Benzimidazol-2-one, 1-[1-[4,4-bis(4-fluorophenyl)butyl]-4-piperidinyl]-1,3-dihydro-, 2-Benzimidazolinone, 1-[1-[4,4-bis(p-fluorophenyl)butyl]-4-piperidyl]- (7CI,8CI), 1-(1-(4,4-Bis(4-fluorophenyl)butyl)-4-piperindinyl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, 1-[1-[4,4-Bis(p-fluorophenyl)butyl]-4-piperidyl]-2-benzimidazolinone, 1-[4,4-Bis(p-fluorophenyl)butyl]-4-(2-oxo-1-benzimidazolinyl)piperidine, NSC 170984, Orap, Pimozide, Primozide, R 6238
InChI formel InChI=1S/C28H29F2N3O/c29-22-11-7-20(8-12-22)25(21-9-13-23(30)14-10-21)4-3-17-32-18-15-24(16-19-32)33-27-6-2-1-5-26(27)31-28(33)34/h1-2,5-14,24-25H,3-4,15-19H2,(H,31,34)
Løsningstype Neat
SMIL Fc1ccc(cc1)C(CCCN2CCC(CC2)N3C(=O)Nc4ccccc34)c5ccc(F)cc5
IUPAC navn 3-[1-[4,4-bis(4-fluorophenyl)butyl]piperidin-4-yl]-1H-benzimidazol-2-one
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 461.55
Mængde 10 mg
Formel vægt 461.2279 g/mol