Få mere at vide
Pimozide, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pimozide |
| CAS | 2062-78-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pimozide |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C28 H29 F2 N3 O |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 2H-Benzimidazol-2-one, 1-[1-[4,4-bis(4-fluorophenyl)butyl]-4-piperidinyl]-1,3-dihydro-, 2-Benzimidazolinone, 1-[1-[4,4-bis(p-fluorophenyl)butyl]-4-piperidyl]- (7CI,8CI), 1-(1-(4,4-Bis(4-fluorophenyl)butyl)-4-piperindinyl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, 1-[1-[4,4-Bis(p-fluorophenyl)butyl]-4-piperidyl]-2-benzimidazolinone, 1-[4,4-Bis(p-fluorophenyl)butyl]-4-(2-oxo-1-benzimidazolinyl)piperidine, NSC 170984, Orap, Pimozide, Primozide, R 6238 |
| InChI formel | InChI=1S/C28H29F2N3O/c29-22-11-7-20(8-12-22)25(21-9-13-23(30)14-10-21)4-3-17-32-18-15-24(16-19-32)33-27-6-2-1-5-26(27)31-28(33)34/h1-2,5-14,24-25H,3-4,15-19H2,(H,31,34) |
| SMIL | Fc1ccc(cc1)C(CCCN2CCC(CC2)N3C(=O)Nc4ccccc34)c5ccc(F)cc5 |
| IUPAC navn | 3-[1-[4,4-bis(4-fluorophenyl)butyl]piperidin-4-yl]-1H-benzimidazol-2-one |
| Vis mere |